Learn More
1-Methylcyclohexanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10687472 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10687472
Marke: Thermo Scientific Acros 126600050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 590-67-0 | C7H14O | 114.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 590-67-0
MDL-Nummer MFCD00003857
InChI-Schlüssel VTBOTOBFGSVRMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-methyl, 1-methyl-1-cyclohexanol, cyclohexanol,methyl, 1-methyl-cyclohexanol, 1-methylcyclohexyl alcohol, acmc-1b1ai, 1-methyl-cyclohexan-1-ol, 1-methyl cyclohexanol
PubChem CID 11550
IUPAC-Name 1-Methylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1(CCCCC1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylcyclohexanol
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 26°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9190g/mL
Siedepunkt 168°C (752.0 mmHg)
Flammpunkt 67°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H14O
Strukturformel CH3C6H10OH
Brechungsindex 1.4590 to 1.461
Menge 5 g
Beilstein 06, 11
Relative Dichte 0.919
Molekulargewicht (g/mol) 114.19
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methylcyclohexanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.