Learn More
1-Methylbiguanidhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17971866
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17971866 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17971866 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0056.05
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1-Methylbiguanidhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylbiguanide Hydrochloride
CAS 1674-62-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-Methylbiguanide Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C3 H9 N5 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1-Methylbiguanide Hydrochloride, Metformin Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Metformin Related Compound B as Hydrochloride, Metformin Hydrochloride Impurity E as Hydrochloride, Metformin Impurity E as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C3H9N5.ClH/c1-7-3(6)8-2(4)5;/h1H3,(H6,4,5,6,7,8);1H
SMILES Cl.CNC(=N)NC(=N)N
IUPAC-Name 1-Carbaminidoyl-3-methylguanidin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 151.6
Menge 100 mg
Formelmasse 151,0625 g/mol