Learn More
1-Methylbenzimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10785632 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10785632 5 g Glasflasche 5 Gramm
10773342 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10785632 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 434420050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1632-83-3 | C8H8N2 | 132.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1632-83-3
Summenformel C8H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 132.17
MDL-Nummer MFCD00192275
InChI-Schlüssel FGYADSCZTQOAFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 1-methyl, methylbenzimidazole, unii-12lw89n19y, 1-methyl-1h-benzo d imidazole, 1h-benzimidazole, methyl, 1-methyl-1,3-benzodiazole, 1-methyl-1h-1,3-benzodiazole, pubchem7613, 1-methylbenzimidazole
PubChem CID 95890
SMILES CN1C=NC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylbenzimidazole
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 55°C to 57°C
Farbe Rosa bis Weiß
Siedepunkt 154°C (16.0 hPa)
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
IUPAC-Name 1-methyl-1H-1,3-benzodiazole
Formelmasse 132.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methylbenzimidazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.