Learn More
1-Methyladenin, TRC
Artikelnummer. 30005076
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30005076 10 mg 10 Milligramm
30012821 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30005076 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM14393510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5142-22-3
Summenformel C6 H7 N5
Molekulargewicht (g/mol) 149.15
Synonym 1-Methyl-1H-purin-6-amine, 1-Methyl-6-aminopurine, 6-Amino-1-methylpurine
IUPAC-Name 1-Methylpurin-6-Amin
SMILES Cn1cnc2ncnc2c1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyladenine
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H7N5/c1-11-3-10-6-4(5(11)7)8-2-9-6/h2-3H,7H2,1H3
Formelmasse 149.0701