Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1-Methyladenin, ≥ 98 %
Artikelnummer. 10701671 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
250 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10701671 25 mg Glasflasche 25 Milligramm
10227073 100 mg Glasflasche 100 Milligramm
10398380 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10701671 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 201310250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5142-22-3 | C6H7N5 | 149.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5142-22-3
Summenformel C6H7N5
Molekulargewicht (g/mol) 149.16
MDL-Nummer MFCD00010532
InChI-Schlüssel HPZMWTNATZPBIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyladenine, 1-methyl-1h-purin-6-amine, 1h-purin-6-amine, 1-methyl, adenine, 1-methyl, n1-methyladenine, 1-methyl-1h-purin-6-ylamine, 6h-purin-6-imine, 1,9-dihydro-1-methyl, 1-methyl-adenine, 1-methyl-9h-purin-6-imine, 1-methylhydropurine-6-ylamine
PubChem CID 78821
ChEBI CHEBI:18083
IUPAC-Name 1-Methylpurin-6-Amin
SMILES CN1C=NC2=NC=NC2=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyladenine
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Beige oder Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 mg
Beilstein 26, V,17, 136
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 149.15
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallpulver