Learn More
1-Methyl-5-(trifluormethyl)-1 H-Pyrazol-4-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10310953
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10310953 250 mg 250 Milligramm
10065762 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10310953 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. GK00761CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 113100-53-1
Summenformel C6H5F3N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 194.113
MDL-Nummer MFCD01936005
InChI-Schlüssel FZNKJQNEJGXCJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid, 3-trifluoromethyl-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl-4-pyrazolecarboxylic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxy, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl, pubchem11402, acmc-1bscj, ksc183q3j
PubChem CID 2775665
IUPAC-Name 1-Methyl-3-(trifluormethyl)pyrazol-4-carbonsäure
SMILES CN1C=C(C(=N1)C(F)(F)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 194.11
Reinheit (%) 97%