Learn More
1-Methyl-5-(Tributylstannyl)-3-(Trifluormethyl)-1H-Pyrazol, 97 %, Maybridge
Artikelnummer. 10423223
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10423223 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10399042 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10423223 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC29541CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 191606-78-7
Summenformel C17H31F3N2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 439.154
MDL-Nummer MFCD06797466
InChI-Schlüssel KZKSCFOBDCKLCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-tributylstannyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 1-methyl-3-trifluoromethyl-5-tributylstannylpyrazole, 1-methyl-5-tributylstannyl-3-trifluoromethyl pyrazole, tributyl-2-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl stannane, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl tributylstannane, 1h-pyrazole,1-methyl-5-tributylstannyl-3-trifluoromethyl, tributyl-2-methyl-5-trifluoromethyl-3-pyrazolyl stannane, 1-methyl-5 tributylstannyl 3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 1-methyl-5-tributylstannanyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole
PubChem CID 12056710
IUPAC-Name Tributyl-[2-methyl-5-(trifluormethyl)pyrazol-3-yl]stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC(=NN1C)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-5-(tributylstannyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 439.15
Reinheit (%) 97%