Learn More
1-Methyl-5-(Tributylstannyl)-3-(Trifluormethyl)-1H-Pyrazol, 97 %, Maybridge
Catalog Number p-3110113
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
191606-78-7
C17H31F3N2Sn
439.154
MFCD06797466
KZKSCFOBDCKLCL-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-5-tributylstannyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 1-methyl-3-trifluoromethyl-5-tributylstannylpyrazole, 1-methyl-5-tributylstannyl-3-trifluoromethyl pyrazole, tributyl-2-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl stannane, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl tributylstannane, 1h-pyrazole,1-methyl-5-tributylstannyl-3-trifluoromethyl, tributyl-2-methyl-5-trifluoromethyl-3-pyrazolyl stannane, 1-methyl-5 tributylstannyl 3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 1-methyl-5-tributylstannanyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole
12056710
Tributyl-[2-methyl-5-(trifluormethyl)pyrazol-3-yl]stannan
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC(=NN1C)C(F)(F)F
191606-78-7
C17H31F3N2Sn
439.154
MFCD06797466
KZKSCFOBDCKLCL-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-5-tributylstannyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 1-methyl-3-trifluoromethyl-5-tributylstannylpyrazole, 1-methyl-5-tributylstannyl-3-trifluoromethyl pyrazole, tributyl-2-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl stannane, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl tributylstannane, 1h-pyrazole,1-methyl-5-tributylstannyl-3-trifluoromethyl, tributyl-2-methyl-5-trifluoromethyl-3-pyrazolyl stannane, 1-methyl-5 tributylstannyl 3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 1-methyl-5-tributylstannanyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole
12056710
Tributyl-[2-methyl-5-(trifluormethyl)pyrazol-3-yl]stannan
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC(=NN1C)C(F)(F)F
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-5-(tributylstannyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 439.15
Reinheit (%) 97%