Learn More
1-Methyl-5-Phenoxy-3 -(Trifluormethyl)-1H-Pyrazol-4-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10566904
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10566904 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10337634 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10566904 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC64801CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 921939-08-4
Summenformel C12H9F3N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 286.21
MDL-Nummer MFCD06203565
InChI-Schlüssel JLFWKPKAZSVCKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 24229721
IUPAC-Name 1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluormethyl)pyrazol-4-carbonsäure
SMILES CN1N=C(C(C(O)=O)=C1OC1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 286.21
Reinheit (%) 97%