Learn More
1-Methyl-4-prop-1-en-2-ylbenzol (stabilisiert mit TBC), TRC
Artikelnummer. 30468074
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30468074 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30468074 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM322115500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p,a-Dimethylstyrene
CAS 1195-32-0
Summenformel C10 H12
Menge 500 mg
Synonym Benzene','1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, Styrene','p,α-dimethyl- (7CI,8CI), 1-Methyl-4-(1-methylethenyl)benzene, 1-Isopropenyl-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-(1-methylvinyl)benzene, 1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)benzene, 1-Methyl-4-isopropenylbenzene, 1-p-Tolyl-1-methylethylene, 2-(p-Methylphenyl)propene, 2-p-Tolyl-1-propene, 2-p-Tolylpropene, 4,α-Dimethylstyrene, 4-Isopropenyl-1-methylbenzene, 4-Isopropenyltoluene, 4-Methyl-α-methylstyrene, 4-Methylisopropenylbenzene, Dehydro-p-cymene, NSC 361058, p,α-Dimethylstyrene, p-Cymenene, p-Isopropenyltoluene, p-Methyl-α-methylstyrene, p-Methylisopropenylbenzene, α,4-Dimethylstyrene, α,p-Dimethylstyrene, α-Methyl-p-methylstyrene
InChI-Formel InChI=1S/C10H12/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-7H,1H2,2-3H3
SMILES CC(=C)c1ccc(C)cc1
IUPAC-Name 1-Methyl-4-prop-1-en-2-ylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 132.2
Formelmasse 132.0939