missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Methyl-4-imidazoleacetic Acid Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 17942635
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17942635 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17942635 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32380010MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 35454-39-8
Summenformel C6H9ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 176.6
Synonym 1-Methyl-1H-Imidazole-4-acetic Acid Monohydrochloride, 1-Methyl-4-imidazoleacetic Acid Hydrochloride, 2-(1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)ethanoic Acid Hydrochloride
IUPAC-Name 2-(1-methylimidazol-4-yl)acetic acid;hydrochloride
SMILES C1(=CN(C)C=N1)CC(O)=O.Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Methyl-4-imidazoleacetic Acid Hydrochloride
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H8N2O2.ClH/c1-8-3-5(7-4-8)2-6(9)10;/h3-4H,2H2,1H3,(H,9,10);1H
Formelmasse 176.0353
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.