Learn More
1-Methyl-4-(3-nitrophenyl)-piperazin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10036724
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10036724
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC35925DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 148546-97-8
Summenformel C11H15N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 221.26
MDL-Nummer MFCD08435858
InChI-Schlüssel IIRKKCDXJIXWHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-4-3-nitrophenyl piperazine, 4-methyl-1-3-nitrophenyl piperazine, piperazine,1-methyl-4-3-nitrophenyl, zlchem 196, pubchem18685, acmc-209d0u, 1-3-nitrophenyl 4-methylpiperazine, 1-3-nitrophenyl-4-methylpiperazine, 1-methyl-4-3-nitrophenyl-piperazine, 1-methyl-4-3-nitro-phenyl-piperazine
PubChem CID 12152161
IUPAC-Name 1-Methyl-4-(3-nitrophenyl)piperazin
SMILES CN1CCN(CC1)C1=CC(=CC=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-4-(3-nitrophenyl)piperazine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Formelmasse 221.26
Reinheit (%) 97%