Learn More
1-Methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-4-carbonylchlorid, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10391423
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10391423 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10123652 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10709615 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10391423 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. GK00779CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 126674-98-4
Summenformel C6H4ClF3N2O
Molekulargewicht (g/mol) 212.556
InChI-Schlüssel KFKVECZQALNWSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-4-carbonylchloride, 1-methyl-3-trifluoromethyl, acmc-20ms45, 3-trifluoromethyl-1-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1-methyl-3-trifluoromethylpyrazole-4-carboxylic acid chloride, 1-methyl-4-trifluoromethyl-1h-pyrazole-3-carbonyl chloride, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid chloride, 1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1-methyl-3-trifluoromethyl
PubChem CID 2794581
IUPAC-Name 1-Methyl-3-(trifluormethyl)pyrazol-4-carbonylchlorid
SMILES CN1C=C(C(=N1)C(F)(F)F)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 212.56
Reinheit (%) 95%