Learn More
1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 192.24 |
Reinheit (%) | 97% |