Learn More
(1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol-5-yl)-methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10386664
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10386664 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10386664 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC47209DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
CAS 879896-49-8
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C9H10N2OS
MDL-Nummer MFCD08435885
Menge 1 g
Synonym 1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 1h-pyrazole-5-methanol,1-methyl-3-2-thienyl, 2-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazol-3-yl methanol, 1-methyl-3-thiophen-2-yl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 1-methyl-3-2-thienyl pyrazol-5-yl methan-1-ol
InChI-Schlüssel CHKYTDUITSTBNJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CS2)CO
IUPAC-Name (2-Methyl-5-Thiopen-2-ylpyrazol-3-yl)Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 194.252
PubChem CID 18525810
Formelmasse 194.26
Reinheit (%) 97%