missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Methyl-3-phenylpiperazin, Mikromol™

Artikelnummer. 30050931
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30050931 100 mg 100 Milligramm
30049751 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30050931 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1005.07

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

1-Methyl-3-phenylpiperazin
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Chemischer Name oder Material 1-Methyl-3-phenylpiperazine
CAS 5271-27-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-Methyl-3-phenylpiperazine
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C11 H16 N2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1-Methyl-3-phenylpiperazine
InChI-Formel InChI=1S/C11H16N2/c1-13-8-7-12-11(9-13)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-12H,7-9H2,1H3
SMILES CN1CCNC(C1)c2ccccc2
IUPAC-Name 1-Methyl-3-phenylpiperazin
Molekulargewicht (g/mol) 176.26
Menge 100 mg
Formelmasse 176.1313 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.