Learn More
1-Methyl-3-phenylpiperazin, Mikromol™
Artikelnummer. 30049751
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30049751 25 mg 25 Milligramm
30050931 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049751 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1005.070025
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1-Methyl-3-phenylpiperazin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-3-phenylpiperazine
CAS 5271-27-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-Methyl-3-phenylpiperazine
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C11 H16 N2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1-Methyl-3-phenylpiperazine
InChI-Formel InChI=1S/C11H16N2/c1-13-8-7-12-11(9-13)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-12H,7-9H2,1H3
SMILES CN1CCNC(C1)c2ccccc2
IUPAC-Name 1-Methyl-3-phenylpiperazin
Molekulargewicht (g/mol) 176.26
Menge 25 mg
Formelmasse 176.1313 g/mol