Learn More
1-Methyl-3-Phenylpiperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421500
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11421500 1 g 1 Gramm
11431500 5 g 5 Gramm
11441500 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11421500 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26924.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5271-27-2 | C11H16N2 | 176.263 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5271-27-2
Summenformel C11H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 176.263
MDL-Nummer MFCD03411603
InChI-Schlüssel IRMBVBDXXYXPEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-phenyl-piperazine, 1-n-methyl-3-phenyl-piperazine, 1-methyl-3-phenyl piperazine, piperazine, 1-methyl-3-phenyl, +/--3-phenyl-1-methylpiperazine, dl-1-methyl-3-phenyl-piperazine, 1-methyl-3-phenyl-1-piperazine, pubchem8578, 3-phenyl-1-methylpiperazine, +/-, n-methyl-3-phenylpiperazine
PubChem CID 2760009
IUPAC-Name 1-Methyl-3-phenylpiperazin
SMILES CN1CCNC(C1)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-3-phenylpiperazine
Schmelzpunkt 56°C to 60°C
Siedepunkt 85°C (0.5 mmHg)
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 176.26
Reinheit (%) 97%