missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Methyl-3-phenylhydantoin, 95 %, Thermo Scientific™

Catalog Number 15409798
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
2221-12-7
C10H10N2O2
190.20
MFCD00464654
YLKKRCYFGKGCKZ-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-3-phenylhydantoin, 2,4-imidazolidinedione, 1-methyl-3-phenyl
10774030
1-Methyl-3-Phenylimidazolidin-2,4-Dion
CN1CC(=O)N(C1=O)C2=CC=CC=C2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
2221-12-7
C10H10N2O2
190.20
MFCD00464654
YLKKRCYFGKGCKZ-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-3-phenylhydantoin, 2,4-imidazolidinedione, 1-methyl-3-phenyl
10774030
1-Methyl-3-Phenylimidazolidin-2,4-Dion
CN1CC(=O)N(C1=O)C2=CC=CC=C2

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-3-phenylhydantoin
Menge 1 g
Formelmasse 190.2
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'