Learn More
1-Methyl-3-Phenyl-1H-Pyrazol-5-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10051054
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10051054 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10583874 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10051054 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC46601DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 10250-64-3
Summenformel C11H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 202.213
MDL-Nummer MFCD08271939
InChI-Schlüssel RTBQZMPYPFQBHA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7537625
IUPAC-Name 2-Methyl-5-phenylpyrazol-3-carbonsäure
SMILES CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-5-phenyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-3-phenylpyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-3-phenyl, 5-carboxy-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole, 1-methyl-3-phenyl-1h-5-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1-methyl-3-phenyl, 1-methyl-3-phenyl-1 h-pyrazole-5-carboxylic acid
Formelmasse 202.21
Reinheit (%) 97%