Learn More
1-Methyl-3-Phenyl-1H-Pyrazol-5-Carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10411144
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10411144 250 mg 250 Milligramm
10051534 1 g 1 Gramm
10302305 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10411144 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC46604CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 864068-96-2
Summenformel C11H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
MDL-Nummer MFCD08271941
InChI-Schlüssel XFGHBJQGDDYIKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-3-phenylpyrazole-5-carbaldehyde, 2-methyl-5-phenyl-2h-pyrazole-3-carbaldehyde, 5-formyl-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde,1-methyl-3-phenyl
PubChem CID 7537629
SMILES CN1N=C(C=C1C=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name 1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-carbaldehyd
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) 97%