Learn More
1-Methyl-3-Phenyl-1H-Pyrazol-5-Carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250mg
1g
5g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1g |
IUPAC-Name | 1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde |
Formelmasse | 186.21 |
Reinheit (%) | 97% |