Learn More
(1 -Methyl-3-Phenyl-1H-Pyrazol-5-yl)Methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10562864
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10562864 250 mg 250 Milligramm
10376284 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10562864 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC46613CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 876728-39-1
Summenformel C11H13N3
Molekulargewicht (g/mol) 187.25
MDL-Nummer MFCD08271943
InChI-Schlüssel XAVNJYHSYZUYFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazol-5-yl methylamine, 1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazol-5-yl methanamine, 2-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanamine, 1h-pyrazole-5-methanamine,1-methyl-3-phenyl, 1-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazol-5-yl methanamine, 1-methyl-3-phenylpyrazol-5-yl methylamine, 1-2-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanamine, 5-aminomethyl-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole, 5-aminomethyl-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzene
PubChem CID 20109911
SMILES CN1N=C(C=C1CN)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
IUPAC-Name 1-(1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methanamin
Formelmasse 187.24
Reinheit (%) 97%