Learn More
1-Methyl-3-octylimidazolium chloride, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11926261 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11926261 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11926261 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 356610500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ionic liquid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-3-octylimidazolium chloride
CAS 64697-40-1
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C12H23ClN2
MDL-Nummer MFCD03095432
Menge 50 g
Synonym 1-methyl-3-n-octylimidazolium chloride, 1-methyl-3-octylimidazolium chloride, 1-octyl-3-methylimidazolium chloride, 3-methyl-1-octylimidazolium chloride, omimcl, acmc-20aj1j, dsstox_cid_27849, dsstox_rid_82602, dsstox_gsid_47873, ksc491c7j
InChI-Schlüssel OXFBEEDAZHXDHB-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].CCCCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
IUPAC-Name 3-methyl-1-octyl-1H-imidazol-3-ium chloride
Molekulargewicht (g/mol) 230.78
PubChem CID 2734223
ChEBI CHEBI:61342
Formelmasse 230.78
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-3-octylimidazolium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.