Learn More
Alfa Aesar™ 1-Methyl-3-n-octylimidazolium Trifluormethansulfonat, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H59599.03
Additional Details : CAS : 403842-84-2 Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15445126
  • 18.72 CHF / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 24-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
403842-84-2
344.393
BCVMAYRUJBXMAP-UHFFFAOYSA-M
16212746
CCCCCCCCN1C=C[N+](=C1)C.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-]
C13H23F3N2O3S
MFCD06411717
1-methyl-3-octylimidazolium trifluoromethanesulfonate, 1-methyl-3-n-octylimidazolium trifluoromethanesulfonate, 1-octyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate, 1-octyl-3-methylimidazolium triflate, dsstox_cid_27922, dsstox_rid_82675, dsstox_gsid_47946, 1-methyl-3-octylimidazolium triflate, 1-methyl-3-n-octylimidazolium triflate, 1-methyl-3-octylimidazolium trifluoromet
1-Methyl-3-Octylimidazol-1-ium;Trifluormethansulfonat
Spezifikation
1-Methyl-3-n-octylimidazolium trifluoromethanesulfonate
Farblos bis hellgelb
403842-84-2
MFCD06411717
BCVMAYRUJBXMAP-UHFFFAOYSA-M
1-Methyl-3-Octylimidazol-1-ium;Trifluormethansulfonat
16212746
Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Moisture sensitive
1g
C13H23F3N2O3S
1-methyl-3-octylimidazolium trifluoromethanesulfonate, 1-methyl-3-n-octylimidazolium trifluoromethanesulfonate, 1-octyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate, 1-octyl-3-methylimidazolium triflate, dsstox_cid_27922, dsstox_rid_82675, dsstox_gsid_47946, 1-methyl-3-octylimidazolium triflate, 1-methyl-3-n-octylimidazolium triflate, 1-methyl-3-octylimidazolium trifluoromet
CCCCCCCCN1C=C[N+](=C1)C.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-]
344.393
344.39
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation