Learn More
1-Methyl-3-n-octylimidazolium Hexafluorphosphat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15485396
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15485396 5 g 5 Gramm
15495396 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485396 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59990.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 304680-36-2
Summenformel C12H23F6N2P
Molekulargewicht (g/mol) 340.29
MDL-Nummer MFCD03427617
InChI-Schlüssel GRCIJNHHTXBJAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-n-octylimidazolium hexafluorophosphate, 3-methyl-1-octylimidazolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-octylimidazolium hexafluorophosphate, 1-octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-n-octylimidazoliumhexafluorophosphate, acmc-20aj2z, dsstox_cid_27928, dsstox_rid_82681, dsstox_gsid_47952, ksc222c5l
PubChem CID 2734243
IUPAC-Name 1-Methyl-3-Octylimidazol-1-ium;Hexafluorphosphat
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-3-n-octylimidazolium hexafluorophosphate
Menge 5 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 340.29
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-3-n-octylimidazolium hexafluorophosphate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate