Learn More
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, HPLC-Gütegrad, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349047
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11349047 4 x 1 L 4 Liter
11339047 1 L 1 Liter
11359047 4 L 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11349047 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 038986.M1
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS-Nummer-872-50-4, 4 x 1 l, farblose Flüssigkeit, 106420, 204 °C, 1.033, 212-828-1, 86 °C (187 °F), 99.13, HPLC, H227-H315-H319-H335-H360D-H373, P201-P202-P210-P235-P260-P264b-P271-P280i-P281-P302+P352+P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c, 270 °C (518 °F)
1-methyl-2-pyrrolidinone, is useful for spectrophotometry, chromatography and ICP-MS detection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 872-50-4
Summenformel C5H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 99.13
MDL-Nummer MFCD00003193
InChI-Schlüssel SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 1-Methylpyrrolidin-2-on
SMILES CN1CCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Schmelzpunkt °C to 24°C
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 1.033
Menge 4 x 1 L
Flammpunkt 86°C (187°F)
Zündpunkt 270°C (518°F)
Geruch Amine-like
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4705
Dampfdruck 0.29 hPa at 20°C
Beilstein 106420
Siedepunkt 204°C
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,lower alcohols,ketones,ethyl acetate,castor oil,chloroform and benzene. Moderately miscible with aliphatic hydrocarbons.
Formelmasse 99.13
Güte HPLC