Learn More
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, wasserfrei, 99.5 %, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11380358
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, wasserfrei, 99.5 %, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7052190
100 mL, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
4 x 100 mL
4 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
4 Liter
400 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11380358
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043741.AE
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 872-50-4 | C5H9NO | 99.13 g/mol
1-methyl-2-pyrrolidinone is useful for the chemical functionalization of graphene sheets by solvothermal reduction of graphene oxide. It is also useful for pharmaceutical and different industrial applications due to its broad solvency and low volatility. It is used as stripping agent, oven cleaners and paint strippers. It is involved in the extraction of lube oil process and in the purification of synthetic gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Verpackt unter Argon
Chemische Identifikatoren
CAS 872-50-4
Summenformel C5H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 99.13
MDL-Nummer MFCD00003193
InChI-Schlüssel SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 1-Methylpyrrolidin-2-on
SMILES CN1CCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-2-Pyrrolidinone
Schmelzpunkt -24°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.033 g/mL
Siedepunkt 204°C
Menge 100 mL
Flammpunkt 86°C (187°F)
Geruch Amine-like
Verpackung ChemSeal™ Flasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4705
Beilstein 106420
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,lower alcohols,ketones,ethyl acetate,castor oil,chloroform and benzene. Moderately miscible with aliphatic hydrocarbons.
Formelmasse 99.13
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerR30H765 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Artikelnummer043741.5Y,043741.AE,043741.M1,043741.K2
ChargennummerR13F700 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Artikelnummer043741.5Y,043741.AE,043741.M1,043741.K2
ChargennummerJ05U793 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/07/2023 Artikelnummer043741.5Y,043741.AE,043741.M1,043741.K2
ChargennummerJ15W789 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/07/2022 Artikelnummer043741.5Y,043741.AE,043741.M1,043741.K2
ChargennummerJ15Y790 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/07/2022 Artikelnummer043741.5Y,043741.AE,043741.M1,043741.K2
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Methyl-2-pyrrolidone
Name des Produkts
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, wasserfrei, 99.5 %, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals >