Learn More
1-Methyl-2-pyrrolidinon, 99.5 %, für die Peptidsynthese, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11986581 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11986581 10 L Metallfass 10 Liter
10361334 1 L Glasflasche 1 Liter
10113781 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11986581 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 354900100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1055.00 CHF
    968.00 CHF / 10 Liter
    Sparen 87.00 CHF
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 872-50-4 | C5H9NO | 99.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 872-50-4
Summenformel C5H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 99.13
InChI-Schlüssel SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 1-Methylpyrrolidin-2-on
SMILES CN1CCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Schmelzpunkt -24.0°C
Dichte 1.0300g/mL
Menge 10 L
Flammpunkt 91°C
Verpackung Metallfass
Brechungsindex 1.4690 to 1.4710
Prozentgehaltsbereich 99.4% min. (GC)
Relative Dichte 1.03
Viskosität 1.67 mPa.s (20°C)
Wasser 0.1% max. (K.F.)
Beilstein 21,237
Fieser 01,696; 02,281; 09,316; 11,346
Merck Index 15,619
Siedepunkt 202.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formelmasse 99.13
Reinheit (%) 99.50%
Güte Peptidsynthese