Learn More
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, 99.5 %, ExtraDry, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10533864 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 L
2.5 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10533864 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10229441 100 ml AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
10466622 1 L AcroSeal™ Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10533864 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 326930025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 872-50-4 | C5H9NO | 99.133 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 872-50-4
Summenformel C5H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 99.133
MDL-Nummer MFCD00003193
InChI-Schlüssel SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
PubChem CID 13387
ChEBI CHEBI:7307
IUPAC-Name 1-Methylpyrrolidin-2-on
SMILES CN1CCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Schmelzpunkt -24.0°C
CAS Min. % 99.4
Farbe Farblos
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.0300g/mL
Menge 2.5 L
Flammpunkt 91°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4690 to 1.4710
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Relative Dichte 1.03
Viskosität 1.67 mPa.s (20°C)
Wasser 0.005% Max. (Coulometric)
Beilstein 21, 237
Fieser 01,696; 02,281; 09,316; 11,346
Merck Index 15, 6190
Siedepunkt 202.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formelmasse 99.13
Reinheit (%) 99.5%
Güte extra trocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.