Learn More
1-Methyl-2-imidazolmethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461019
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15461019 25 g 25 Gramm
15451019 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15461019 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64006.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17334-08-6 | C5H8N2O | 112.132 g/mol
1-Methyl-2-imidazolemethanol is used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Methyl-2-imidazolmethanol wird als Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Säuren, Säurechloriden, Halogenen und Halogenkohlenwasserstoffen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17334-08-6
Summenformel C5H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 112.132
MDL-Nummer MFCD00964673
InChI-Schlüssel CDQDMLWGTVLQEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-imidazol-2-yl methanol, 1-methylimidazol-2-yl methanol, 1h-imidazole-2-methanol, 1-methyl, 1-methyl-2-imidazolyl methanol, 2-hydroxymethyl-1-methylimidazole, imidazole-2-methanol, 1-methyl, 1-methyl-1h-imidazole-2-methanol, 1-methylimidazol-2-yl methan-1-ol, pubchem9047
PubChem CID 573612
IUPAC-Name (1-Methylimidazol-2-yl)methanol
SMILES CN1C=CN=C1CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-2-imidazolemethanol
Schmelzpunkt 107°C to 111°C
Menge 25 g
Beilstein 113492
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 112.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest