Learn More
1-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 125.13 |
| Reinheit (%) | 97% |