Learn More
1-Methyl-1H-Pyrazol-4-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11956221 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11956221 1 g 1 Gramm
11966221 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11956221 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 444080010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5952-92-1 | C5H6N2O2 | 126.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5952-92-1
Summenformel C5H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 126.11
InChI-Schlüssel UPPPWUOZCSMDTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-4-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl, 4-carboxy-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methylpyrazole-4-carboxylicacid, zlchem 1243, pubchem16306, pubchem20860, acmc-209me3
PubChem CID 643160
ChEBI CHEBI:74741
IUPAC-Name 1-Methylpyrazol-4-carbonsäure
SMILES CN1C=C(C=N1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 207°C to 209°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 126.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.