Learn More
1-Methyl-1H-pyrazol-3-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10757623
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10757623 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10235313 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10757623 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC48303CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 89501-90-6
Summenformel C4H5ClN2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 180.606
MDL-Nummer MFCD08690273
InChI-Schlüssel TWLAHGNFQBQYEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazole-3-sulfonyl chloride, 1-methyl-1h-pyrazole-3-sulfonylchloride, 1h-pyrazole-3-sulfonyl chloride, 1-methyl, 1h-pyrazole-3-sulfonylchloride, 1-methyl, pubchem14132, acmc-209zg6, n-methylpyrazole sulfonyl chloride, chloro 1-methylpyrazol-3-yl sulfone, 1-methyl-3-pyrazolesulfonyl chloride, methyl-1-h-pyrazole-3-sulfonyl chloride
PubChem CID 13474466
IUPAC-Name 1-Methylpyrazol-3-Sulfonylchlorid
SMILES CN1C=CC(=N1)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-pyrazole-3-sulfonyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 180.61
Reinheit (%) 97%