Learn More
1-Methyl-1H-Pyrazol-3-Carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3484811
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10746905
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC48301CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 25016-20-0
Summenformel C5H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 126.12
MDL-Nummer MFCD00464254
InChI-Schlüssel YBFIKNNFQIBIQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl, 3-carboxy-1-methyl-1h-pyrazole, zlchem 1152, acmc-209ggi, 1-methylpyrazolecarboxylic acid, 1-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid, pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl, 1-methyl-1h-4-pyrazole-3-carboxylic acid
PubChem CID 573176
ChEBI CHEBI:74738
IUPAC-Name 1-Methylpyrazol-3-carbonsäure
SMILES CN1C=CC(=N1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 126.11
Reinheit (%) 95%