Learn More
1-Methyl-1H-pyrazol-5-ylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10543192
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10543192 10 g 10 Gramm
10533192 1 g 1 Gramm
10103464 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10543192 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. GK03066EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1192-21-8
Summenformel C4H7N3
Molekulargewicht (g/mol) 97.121
MDL-Nummer MFCD00068156
InChI-Schlüssel JESRNIJXVIFVOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 1-methyl-1h-pyrazol-5-ylamine, 1-methyl-5-aminopyrazole, 5-amino-1-methylpyrazole, 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-5-amine, 1-methyl, 2-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-1-methyl-pyrazole, 2-methyl-2h-pyrazol-3-amine, 1-methylpyrazole-5-ylamine
PubChem CID 136927
IUPAC-Name 2-Methylpyrazol-3-Amin
SMILES CN1C(=CC=N1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-pyrazol-5-ylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 10 g
Formelmasse 97.12
Reinheit (%) 97%