Learn More
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15269736 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15269736 5 g 5 Gramm
15259736 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15269736 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 451510050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 84547-61-5
Summenformel C5H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 112.13
InChI-Schlüssel WQFOGLYQVFBDEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 5-hydroxymethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-5-methanol, 1-methyl, 2-methylpyrazol-3-yl methanol, 5-hydroxymethyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole-5-methanol,1-methyl, 1-methylpyrazol-5-yl methan-1-ol, 1-methylpyrazole-5-methanol, 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl ;methanol
PubChem CID 11815316
IUPAC-Name (2-Methylpyrazol-3-yl)methanol
SMILES CN1C(=CC=N1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
Schmelzpunkt 57.0°C to 60.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 112.13
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.