Learn More
(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10651704
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10651704 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10122514 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10651704 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC48309CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 84547-62-6
Summenformel C5H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 112.132
MDL-Nummer MFCD08690274
InChI-Schlüssel WCKJRVKJTUIAFW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12845046
IUPAC-Name (1-Methylpyrazol-3-yl)methanol
SMILES CN1C=CC(=N1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 1-methyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 1h-pyrazole-3-methanol, 1-methyl, 1-methylpyrazol-3-yl methanol, 1h-pyrazole-3-methanol,1-methyl, 3-hydroxymethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazol-3-yl methan-1-ol, akos pao-1076, pubchem23752, 1-methyl-3-pyrazolyl methanol, hydroxymethyl-1-methylpyrazole
Formelmasse 112.13
Reinheit (%) 95%