Learn More
1-Methyl-1H-indol-7-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10397304
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10397304 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10032034 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10397304 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC66904DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 69047-36-5
Summenformel C10H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 159.188
MDL-Nummer MFCD11109329
InChI-Schlüssel JOBIAZYEJOMXEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indole-7-carbaldehyde, 1h-indole-7-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-7-formylindole, n-methylindole-7-carboxaldehyde, jobiazyejomxep-uhfffaoysa, 1-methyl-1h-indole-7-carboxaldehyde, 1h-indole-7-carboxaldehyde, 1-methyl-9ci
PubChem CID 11040979
IUPAC-Name 1-Methylindol-7-Carbaldehyd
SMILES CN1C=CC2=C1C(=CC=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-indole-7-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 159.19
Reinheit (%) 97%