Learn More
1-Methyl-1H-indol-7-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10032034
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
69047-36-5
C10H9NO
159.188
MFCD11109329
JOBIAZYEJOMXEP-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-indole-7-carbaldehyde, 1h-indole-7-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-7-formylindole, n-methylindole-7-carboxaldehyde, jobiazyejomxep-uhfffaoysa, 1-methyl-1h-indole-7-carboxaldehyde, 1h-indole-7-carboxaldehyde, 1-methyl-9ci
11040979
1-Methylindol-7-Carbaldehyd
CN1C=CC2=C1C(=CC=C2)C=O
69047-36-5
C10H9NO
159.188
MFCD11109329
JOBIAZYEJOMXEP-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-indole-7-carbaldehyde, 1h-indole-7-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-7-formylindole, n-methylindole-7-carboxaldehyde, jobiazyejomxep-uhfffaoysa, 1-methyl-1h-indole-7-carboxaldehyde, 1h-indole-7-carboxaldehyde, 1-methyl-9ci
11040979
1-Methylindol-7-Carbaldehyd
CN1C=CC2=C1C(=CC=C2)C=O
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-indole-7-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 159.19
Reinheit (%) 97%