Learn More
1-Methyl-1H-indol-5-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10633635
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10633635 250 mg 250 Milligramm
10132804 1 g 1 Gramm
10321865 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10633635 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC41401CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 186129-25-9
Summenformel C10H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 175.187
MDL-Nummer MFCD03839859
InChI-Schlüssel UHQAIJFIXCOBCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indole-5-carboxylic acid, 1-methyl-5-indolecarboxylic acid, 1h-indole-5-carboxylic acid, 1-methyl, 1-methyl-1h-indole-5-carboxylicacid, 5-carboxy-1-methyl-1h-indole, 1h-indole-5-carboxylicacid,1-methyl, n-methylindol-5-carboxylic acid, 1-methyl-5-indolecarboxylicacid, methyl 1h-indole-5-carboxylic acid, 1-methyl-1h-indol-5-carboxylic acid
PubChem CID 7015601
IUPAC-Name 1-Methylindol-5-Carbonsäure
SMILES CN1C=CC2=C1C=CC(=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) 95%