Learn More
1-Methyl-1H-indol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10442284
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10442284 250 mg 250 Milligramm
10418043 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10442284 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC41404CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 90923-75-4
Summenformel C10H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 159.19
MDL-Nummer MFCD08271908
InChI-Schlüssel XIVDZBIBWGQOTI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7537534
SMILES CN1C=CC2=CC(C=O)=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-indole-5-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 1-methyl-1h-indole-5-carbaldehyde, 1h-indole-5-carboxaldehyde, 1-methyl, 5-formyl-1-methylindole, n-methylindol-5-carbaldehyde, n-methylindole-5-carbaldehyde, n-methylindole-5-carboxaldehyde, 1-methyl-1h-indole-5-carboxaldehyde, 1h-indole-5-carboxaldehyde,1-methyl
IUPAC-Name 5-Methyl-1H-indol-5-carbaldehyd
Formelmasse 159.19
Reinheit (%) 97%