Learn More
1-Methyl-1H-indol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Specifications
Chemischer Name oder Material | 1-Methyl-1H-indole-5-carbaldehyde |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Synonym | 1-methyl-1h-indole-5-carbaldehyde, 1h-indole-5-carboxaldehyde, 1-methyl, 5-formyl-1-methylindole, n-methylindol-5-carbaldehyde, n-methylindole-5-carbaldehyde, n-methylindole-5-carboxaldehyde, 1-methyl-1h-indole-5-carboxaldehyde, 1h-indole-5-carboxaldehyde,1-methyl |
IUPAC-Name | 1-Methylindol-5-Carbaldehyd |
Formelmasse | 159.19 |
Reinheit (%) | 97% |