Learn More
1-Methyl-1H-indol-4-sulfonylchlorid, 97 %, Maybridge
Marke: Maybridge CC45803EA
Additional Details : CAS : 876316-36-8 Gewicht : 0.06000kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Menge | 10g |
---|---|
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
876316-36-8 | |
229.678 | |
HFWFOJFQXZBLAU-UHFFFAOYSA-N | |
18525782 | |
CN1C=CC2=C1C=CC=C2S(=O)(=O)Cl |
C9H8ClNO2S | |
MFCD08690260 | |
1-methyl-1h-indole-4-sulfonyl chloride, 1h-indole-4-sulfonylchloride, 1-methyl, 1-methyl-1h-indole-4-sulphonyl chloride, chloro 1-methylindol-4-yl sulfone, 1-methyl-1h-indole-4-sulfonylchloride, 4-chlorosulphonyl-1-methyl-1h-indole, 1h-indole-4-sulfonyl chloride, 1-methyl | |
1-Methylindol-4-Sulfonylchlorid |
Spezifikation
1-Methyl-1H-indole-4-sulfonyl chloride | |
10g | |
96.5 | |
97% | |
MFCD08690260 | |
HFWFOJFQXZBLAU-UHFFFAOYSA-N | |
1-Methylindol-4-Sulfonylchlorid | |
18525782 | |
97% |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
876316-36-8 | |
100.0 | |
C9H8ClNO2S | |
1-methyl-1h-indole-4-sulfonyl chloride, 1h-indole-4-sulfonylchloride, 1-methyl, 1-methyl-1h-indole-4-sulphonyl chloride, chloro 1-methylindol-4-yl sulfone, 1-methyl-1h-indole-4-sulfonylchloride, 4-chlorosulphonyl-1-methyl-1h-indole, 1h-indole-4-sulfonyl chloride, 1-methyl | |
CN1C=CC2=C1C=CC=C2S(=O)(=O)Cl | |
229.678 | |
229.69 |