Learn More
1-Methyl-1H-indol-4-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10327404
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10327404 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10123203 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10327404 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC45804CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 133994-99-7
Summenformel C10H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 159.19
MDL-Nummer MFCD08690261
InChI-Schlüssel GFTNSZIYQMJJMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indole-4-carbaldehyde, pubchem20444, acmc-20a8ho, 1-methylindole-4-carboxaldehyde, 1-methyl-1h-indol-4-carboxaldehyde, 1h-indole-4-carboxaldehyde, 1-methyl
PubChem CID 17221111
IUPAC-Name 1-Methylindol-4-Carbaldehyd
SMILES CN1C=CC2=C(C=O)C=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-indole-4-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 159.19
Reinheit (%) 97%