Learn More
1-Methyl-1H-indazol-3-carbonsäure, Mikromol™
Beschreibung
1-Methyl-1H-indazol-3-carbonsäure
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Acid |
| CAS | 50890-83-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Acid |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C9 H8 N2 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Granisetron Hydrochloride Imp. D (EP), Granisetron Imp. D (EP), Granisetron USP Related Compound D, Granisetron USP RC D, 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Acid, Granisetron Related Compound D, Granisetron Hydrochloride Impurity D, Granisetron Impurity D |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H8N2O2/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(10-11)9(12)13/h2-5H,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | CN1N=C(C(O)=O)C2=C1C=CC=C2 |
| IUPAC-Name | 1-Methylindazol-3-carbonsäure |
| Mehr anzeigen |