Learn More
1-Methyl-1h-indazol-3-carbonylchlorid, 97 %, Maybridge
Marke: Maybridge CC06302CB
Additional Details : CAS : 106649-02-9 Gewicht : 0.05025kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Menge | 250mg |
---|---|
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
106649-02-9 | |
194.618 | |
1-methyl-1h-indazole-3-carbonyl chloride, 1h-indazole-3-carbonylchloride, 1-methyl, 1-methyl-1h-indazol-3-carbonyl chloride, 1h-indazole-3-carbonyl chloride, 1-methyl, acmc-20mac8, 1-methyl-3-indazolylcarbonyl chloride, 1-methyl-indazole-3-carbonyl chloride, 1-methyl-1h-indazole-3-carboxychloride, 1-methyl-1h-indazole-3-carboxylic acid chloride | |
1-Methylindazol-3-Carbonylchlorid |
C9H7ClN2O | |
NPNWVMBPSINFBV-UHFFFAOYSA-N | |
7022055 | |
CN1C2=CC=CC=C2C(=N1)C(=O)Cl |
Spezifikation
1-Methyl-1H-indazole-3-carbonyl chloride | |
250mg | |
97% | |
1-methyl-1h-indazole-3-carbonyl chloride, 1h-indazole-3-carbonylchloride, 1-methyl, 1-methyl-1h-indazol-3-carbonyl chloride, 1h-indazole-3-carbonyl chloride, 1-methyl, acmc-20mac8, 1-methyl-3-indazolylcarbonyl chloride, 1-methyl-indazole-3-carbonyl chloride, 1-methyl-1h-indazole-3-carboxychloride, 1-methyl-1h-indazole-3-carboxylic acid chloride | |
CN1C2=CC=CC=C2C(=N1)C(=O)Cl | |
194.618 | |
194.62 |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
106649-02-9 | |
C9H7ClN2O | |
NPNWVMBPSINFBV-UHFFFAOYSA-N | |
1-Methylindazol-3-Carbonylchlorid | |
7022055 | |
97% |