Learn More
1-Methyl-1H-imidazol, Mikromol™
Artikelnummer. 30040615
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30040615 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30040615 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0889.02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1-Methyl-1H-imidazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-imidazole
CAS 616-47-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-Methyl-1H-imidazole
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H6 N2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 1-Methyl-1H-imidazole, Thiamazole Imp. B (EP), Thiamazole Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4H,1H3
SMILES Cn1ccnc1
IUPAC-Name 1-Methylimidazol
Molekulargewicht (g/mol) 82.1
Menge 100 mg
Formelmasse 82,0531 g/mol