Learn More
1-Methyl-1H-imidazol-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10779215
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10779215 10 g 10 Gramm
10702493 1 g 1 Gramm
10200355 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10779215 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC23601EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 41806-40-0
Summenformel C5H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 126.115
MDL-Nummer MFCD00955677
InChI-Schlüssel PBEDVTDUVXFSMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylic acid, 1-methylimidazole-5-carboxylic acid, 5-carboxy-1-methyl-1h-imidazole, 3-methyl-3h-imidazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylicacid, 1-methyl-1h-5-imidazolecarboxylic acid, pubchem20954, acmc-209jlu, ksc236i7p, 1-methyl-5-imidazolecarboxylic acid
PubChem CID 2773507
IUPAC-Name 3-Methylimidazol-4-Carbonsäure
SMILES CN1C=NC=C1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 126.11
Reinheit (%) 97%