Learn More
1-Methyl-1H-imidazol-5-carbonylchlorid Hydrochlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10272782
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10272782 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10733623 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10272782 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC23602DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 343569-06-2
Summenformel C5H6Cl2N2O
Molekulargewicht (g/mol) 181.02
MDL-Nummer MFCD03659705
InChI-Schlüssel IRADJQMSOFSMNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-imidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 3-methylimidazole-4-carbonyl chloride hydrochloride, 1-methylimidazole-5-carbonyl chloride hcl, 3-methyl-3h-imidazole-4-carbonyl chloride hydrochloride, 3-methyl-4-imidazolecarbonyl chloride hydrochloride, 5-chlorocarbonyl-1-methyl-1h-imidazole hydrochloride, 1h-imidazole-5-carbonylchloride, 1-methyl-, hydrochloride 1:1
PubChem CID 2776553
SMILES Cl.CN1C=NC=C1C(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-imidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride
CAS Min. % 80.0
CAS Max. % 100.0
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 1-methyl-1H-imidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride
Formelmasse 181.02
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch